Learn More
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10636481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636481 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10636481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Nombre de nota 99%
CAS 5521-55-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 160.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6N2O2
Número MDL MFCD00068241
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
Clave InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-metilpirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 138.13
PubChem CID 122831
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Amorphous Powder