Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10717495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10717495 250 mg 250 miligramos
10491884 1 g 1 g
10123184 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 64354-50-3
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.209
Número MDL MFCD00447900
Clave InChI CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
PubChem CID 761020
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-fenilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%