Learn More
5-Metil-2-fenil-3-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10032404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032404 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10798065 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032404 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 157836-53-8
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08690281
Clave InChI KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 10397534
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenilfurano-3-carbaldehído
SMILES CC1=CC(C=O)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%