Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, 97 % Thermo Scientific™
Código de producto. 10612633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10612633 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10582822 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16201DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22300-56-7
Fórmula molecular C10H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 203.201
Número MDL MFCD00051653
Clave InChI GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-feniltriazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%