Learn More
(5-Metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-il)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10283012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10283012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methanol
CAS 13322-19-5
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11N3O
Número MDL MFCD02682048
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, 2-phenyl-4-hydroxymethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazole, 5-methyl-2-phenyltriazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol4-yl methan-1-ol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazol-4-yl-methanol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol #
Clave InChI VYHJVMFMRIGUFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(N=C1CO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (5-metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 189.22
PubChem CID 563195
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 95%