Learn More
5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona (edaravona), Mikromol™
Código de producto. 17942626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942626 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17942626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0036.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona (edaravona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Nombres de analitos o componentes 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenazone Imp. A (EP), Antipyrine USP Related Compound A, Antipyrine USP RC A, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut, Antipyrine Related Compound A, Phenazone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 174.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,0793 g/mol