Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10767685 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10633445 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10643445 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC26701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 18735-74-5
Fórmula molecular C11H8NO3
Peso molecular (g/mol) 202.19
Número MDL MFCD00275475
Clave InChI YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
PubChem CID 318533
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%