Learn More
5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10133284 250 mg 250 miligramos
10113653 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC26704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 70170-23-9
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.20
Número MDL MFCD08435848
Clave InChI JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%