Learn More
5-Metil-2-fenoxipiridina, TRC
Código de producto. 30473152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473152 250 mg 250 miligramos
30470546 100 mg 100 miligramos
30478351 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51933-81-4
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.23
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenoxipiridina
SMILES Cc1ccc(Oc2ccccc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenoxypyridine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(13-9-10)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841