Learn More
5-Metil-2'-O-metilcitidina, TRC
Código de producto. 30007878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007878 100 mg 100 miligramos
30006366 500 mg 500 miligramos
30008534 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM263410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113886-70-7
Fórmula molecular C11 H17 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 271.27
Sinónimo 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metaxi-tetrahidrofurano-2-il]-5-metil-pirimidina-2-una
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2'-O-methylcytidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3O5/c1-5-3-14(11(17)13-9(5)12)10-8(18-2)7(16)6(4-15)19-10/h3,6-8,10,15-16H,4H2,1-2H3,(H2,12,13,17)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1168