Learn More
5-metil-2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-nitrophenol |
| CAS | 700-38-9 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Phenol, 5-methyl-2-nitro-, m-Cresol, 6-nitro- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-5-methylphenol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 3-Methyl-6-nitrophenol, 6-Nitro-3-methylphenol, 6-Nitro-m-cresol, NSC 3142 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |