Learn More
5-Metil-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439253 25 g 25 g
11449253 100 g 100 g
11304659 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11729.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-38-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007111
Clave InChI NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
Nombre IUPAC 5-metil-2-nitrofenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-nitrophenol
Punto de fusión 53°C to 56°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2446
Beilstein 1868030
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%