Learn More
5-Metil-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468160 25 g Frasco de vidrio 25 g
10478160 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-38-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007111
Clave InChI NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
Nombre IUPAC 5-metil-2-nitrofenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-nitrophenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color Verde a amarillo
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 385
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-2-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.