Learn More
5-metil-2-metilamino-1,3-tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-methylamino-1,3-thiazole |
| CAS | 52829-91-1 |
| Fórmula molecular | C5H8N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2S/c1-4-3-7-5(6-2)8-4/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CNc1ncc(C)s1 |
| Nombre IUPAC | N,5-dimetil-1,3-tiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0408 |