Learn More
5-metil-2-hexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-hexanone |
| CAS | 110-12-3 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | 2-Hexanone','5-methyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 5-Methyl-2-hexanone (ACI), 2-Methyl-5-hexanone, 3-Methylbutyl methyl ketone, Isoamyl methyl ketone, Isopentyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone, Methyl isopentyl ketone, MIAK |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5-metilhexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1045 |