Learn More
5-Metil-2-hexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388526 100 mL 100 ml
11398526 500 mL 500 ml
11308536 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17584.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (5,4 g/l)
Notas
Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-12-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00008950
Clave InChI FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
Nombre IUPAC 5-metilhexan-2-ona
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hexanone
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.812
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Índice de refracción 1.4075
Cantidad 100 mL
Número UN UN2302
Beilstein 506163
Información de solubilidad Soluble in water. (5.4g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%