Learn More
5-Methyl-2-hexanone, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15645790 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645790 20 L Glass bottle 20 litros
15635790 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645790 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 53770520L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-12-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00008950
Clave InChI FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
Nombre IUPAC 5-metilhexan-2-ona
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hexanone
Densidad 0.814g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Cantidad 20 L
Número UN UN2302
Beilstein 506163
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19g/mol
Porcentaje de pureza 99%