Learn More
5-metil-2-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-hexanol |
| CAS | 627-59-8 |
| Fórmula molecular | C7 H16 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (±)-5-Methyl-2-hexanol, 1,4-Dimethyl-1-pentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCC(C)O |
| Nombre IUPAC | 5-metilhexan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.12 |