Learn More
Ácido 5-metil-2-hex-2-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid |
| CAS | 41653-96-7 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-3-5-7(8)9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,8,9)/b5-3+ |
| SMILES | CC(C)C\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-5-metilhex-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |