Learn More
Éster etílico del ácido 5-metil-2-hex-2-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid','Ethyl Ester |
| CAS | 34993-63-0 |
| Fórmula molecular | C9H16O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (E)-5-Methyl-2-Hex-2-Enoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\CC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |