Learn More
5-Metil-2-hepten-4-ona, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456046 10 g 10 g
11446046 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22335.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81925-81-7
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00792509
Clave InChI ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
PubChem CID 5362588
Nombre IUPAC (E)-5-metilhept-2-en-4-ona
SMILES CCC(C)C(=O)C=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hepten-4-one
Nombre de nota predominantly trans
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 10 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%