Learn More
5-metil-2-furanmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 3857-25-8 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3,7H,4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1oc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | (5-metilfuran-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0524 |