Learn More
5-Metil-2-furanmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10058781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10058781 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10058781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-furanmethanol
CAS 3857-25-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0769g/mL
Punto de ebullición 80°C to 80.5°C (123.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8O2
Índice de refracción 1.4835 to 1.4855
Cantidad 5 g
Beilstein 17, V,3, 387
Gravedad específica 1.0769
Sinónimo 5-methylfuran-2-yl methanol, 5-methyl-2-furanmethanol, 5-methylfurfuryl alcohol, 5-methyl-2-furyl methanol, 2-furanmethanol, 5-methyl, unii-0jvo5efa0a, 0jvo5efa0a, pubchem9804, 5-methyl furfuryl alcohol, 5-methylfuran-2-methanol
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI VOZFDEJGHQWZHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O1)CO
Nombre IUPAC (5-metilfuran-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 112.13
PubChem CID 520911
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido