Learn More
5-metil-2'-desoxicitidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496861 25 mg -
11486861 10 mg -
11475266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219888325
5-metil-2'-desoxicitidina, polvo blanco
  • La 5-metil-2'-desoxicitidina en ADN monocatenario puede actuar en cis para señalar la metilación de novo de ADN.
  • Se ha utilizado en la investigación epigenética para investigar la dinámica del patrón de metilación del ADN en el control de la expresión génica.
  • Análogo de la citidina e isóstero de la timidina.
  • La 5-metil-2'-desoxicitidina en ADN monocatenario puede actuar en cis para señalar la metilación de novo del ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-07-3
Número MDL MFCD00006549
Clave InChI LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidin-2-ona
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Punto de fusión 217°C to 219°C (Literature)
Color Blanco
Notas de grado de pureza 99.6 area% (HPLC)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Fórmula molecular C10H15N5O3
Índice de refracción 1.694 (lit.)
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Información de solubilidad Soluble in 1 N NaOH.
Rotación óptica [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Peso molecular (g/mol) 241.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.2
Presión de vapor 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forma física Powder