Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475266 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11475266 100 mg 100 miligramos
11486861 10 mg -
11496861 25 mg -
3 options
Código de producto. 11475266
Marca: MP Biomedicals 0219888380
5-Methyl-2'-deoxycytidine, White Powder
  • La 5-metil-2'-desoxicitidina en ADN monocatenario puede actuar en cis para señalar la metilación de novo de ADN.
  • Se ha utilizado en la investigación epigenética para investigar la dinámica del patrón de metilación del ADN en el control de la expresión génica.
  • Análogo de la citidina e isóstero de la timidina.
  • La 5-metil-2'-desoxicitidina en ADN monocatenario puede actuar en cis para señalar la metilación de novo del ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-07-3
Número MDL MFCD00006549
Clave InChI LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
Especificaciones
Punto de fusión 217°C to 219°C (literature)
Color Blanco
Notas de grado de pureza 99.6 area% (HPLC)
Fórmula molecular C10H15N3O4
Índice de refracción 1.694 (lit.)
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2'-deoxy-5-methyl-cytidine
Información de solubilidad Soluble in 1 N NaOH.
Rotación óptica [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Peso molecular (g/mol) 241.25
Presión de vapor 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Methyl-2'-deoxycytidine