Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Código de producto. 16439356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012078
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-Methyldeoxycytidine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 241.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.24
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism