Learn More
5-metil-2'-desoxicitidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446789 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15446789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65209.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.17€
    70.65€ / 1 g
    Ahorro 14.52€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-2′-deoxicitidina en ADN monocatenario puede actuar en cis para señalar la metilación de ADN de novo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Color Blanco
Fórmula molecular C10H15N3O4
Número MDL MFCD00006549
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 241.247
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo