Learn More
5-Metil-2'-desoxina Citidina, TRC
Código de producto. 30135416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135416 500 mg 500 miligramos
30006704 1 g 1 g
30011001 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-07-3
Fórmula molecular C10 H15 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 241.24
Sinónimo Cytidine, 2'-deoxy-5-methyl-, 2'-Deoxy-5-methyl-cytidine, 2'-Deoxy-5-methylcytidine, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 5-Methyldeoxycytidine
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidin-2-ona
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2'-deoxy Cytidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1063
Porcentaje de pureza >95%