Learn More
Éster metílico del ácido 5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72242-31-0 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O4S/c1-8-7-9(13(16)19-2)12(20-8)14-10-5-3-4-6-11(10)15(17)18/h3-7,14H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=C(NC2=C(N(=O)=O)C=CC=C2)SC(C)=C1)OC |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-((2-nitrofenil)amino)tiofeno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 292.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.05 |