Learn More
5-metil-2-(1H-pirrol-1-il)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline |
| CAS | 59194-21-7 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzenamine, 1-(2-Amino-4-methylphenyl)pyrrole, 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2/c1-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(c(N)c1)n2cccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-pirrol-1-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1 |