Learn More
5-metil-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-metil-1H-tetrazol se utiliza en la preparación de nuevos agentes antifúngicos basados en N-yodopropargilazoles y N-triyodoalilazoles. El 5-metiltetrazol también se utiliza en la preparación de nuevos derivados de la quinolina contra la Mycobacterium tuberculosis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1H-tetrazole |
| Punto de fusión | 142°C to 146°C |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.08 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Powder |
Seguridad y manipulación
- 5-Methyl-1H-tetrazole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Methyl-1H-tetrazole