Learn More
Clorhidrato de 5-metil-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1H-pyrazole Hydrochloride |
| CAS | 119760-62-2 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-3-5-6-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccn[nH]1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 5-metil-1H-pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.565 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.03 |