Learn More
Ácido 5-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10495712 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10565184 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 402-61-9
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00090754
Clave InChI WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 6188
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%