Learn More
[(5-Metil-1H-1,2,4-triazol-3-il)tio]acetato de morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(5-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetate Morpholine |
| CAS | 357172-63-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O2 S . C4 H9 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [(5-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetate Morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2S.C4H9NO/c1-3-6-5(8-7-3)11-2-4(9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2H2,1H3,(H,9,10)(H,6,7,8);5H,1-4H2 |
| SMILES | Cc1nnc(SCC(=O)O)[nH]1.C2COCCN2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)sulfanil]acético;morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.313 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.094 |