Learn More
Cloruro de 5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-sulfonilo, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10468182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10468182 1 g 1 g
11350577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15503DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 342405-38-3
Fórmula molecular C10H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 256.70
Número MDL MFCD02681919
Clave InChI IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 2776435
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1-fenilpirazol-4-sulfonilo
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 95%