Learn More
Ácido 5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10702017 10 g 10 g
10417612 1 g 1 g
10382055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702017 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15501EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 91138-00-0
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Clave InChI USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1-fenilpirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%