Learn More
Ácido 5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363256 250 mg 250 miligramos
11343256 1 g 1 g
11353256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12594.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91138-00-0
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD00067831
Clave InChI USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1-fenilpirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 165°C to 169°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 162776
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%