Learn More
5-Metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11360577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11360577 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10282582 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360577 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15504EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 98700-50-6
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Clave InChI IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.