Learn More
5-Metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10282582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10282582 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11360577 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10282582
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC15504DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 98700-50-6
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Clave InChI IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%