Learn More
5-Metil-1-fenil-(1H-pirazol-4-ilmetil)amina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11936221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936221 5 g 5 g
11926221 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 894779-67-0
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Clave InChI GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
Nombre IUPAC (5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.