Learn More
5-Metil-1-fenil-(1H-pirazol-4-ilmetil)amina, 95 %, ACROS Organics™
Product Code. 11926221 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11926221 1 g 1 g
11936221 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11926221 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 894779-67-0
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Clave InChI GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
Nombre IUPAC (5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.