Learn More
(5-Metil-1-fenil-1h-pirazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10661283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10661283 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10029141 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10661283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15509CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 153863-35-5
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD02682046
Clave InChI JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776440
Nombre IUPAC (5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%