Learn More
5-Metil-1-hexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382326 25 g 25 g
11372326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06014.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2203-80-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
5-Methyl-1-hexyne is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-1-hexano se utiliza como intermedio farmaceútico.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2203-80-7
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00041610
Clave InChI HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
PubChem CID 137490
Nombre IUPAC 5-metilhex-1-ina
SMILES CC(C)CCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-hexyne
Densidad 0.732
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación −4°C (24°F)
Índice de refracción 1.4075
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731845
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98%