Learn More
5-Metil-1-hexin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15470368 25 g 25 g
15450368 1 g 1 g
15460368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15470368 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53490.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61996-79-0
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00041606
Clave InChI NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
Nombre IUPAC 5-metilhex-1-in-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Densidad 0.86
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1741083
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%