Learn More
Cloruro de 5-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10356754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10340883 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10294762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10356754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07074DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 90273-30-6
Fórmula molecular C9H7ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 246.72
Número MDL MFCD06200880
Clave InChI YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
PubChem CID 2794771
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.74
Porcentaje de pureza 97%