Learn More
Ácido 5-metil-1-benzotiofen-2-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671245 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10472223 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10205964 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10671245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00912CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 136099-65-5
Fórmula molecular C9H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 192.04
Número MDL MFCD06200866
Clave InChI DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
PubChem CID 2794641
Nombre IUPAC Ácido (5-metil-1-benzotiofen-2-il)borónico
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.05
Porcentaje de pureza 97%