Learn More
5-metil-1,3-ciclohexanodiona, TRC
Código de producto. 30477574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30477574 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30477574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29501050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
CAS 4341-24-6
Fórmula molecular C7 H10 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 5-Methylcyclohexan-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CC(=O)CC(=O)C1
Nombre IUPAC 5-metilciclohexano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 126.153
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.068
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.