Learn More
5-metil-1,3-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 4341-24-6 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 5-Methylcyclohexan-1,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CC(=O)CC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.068 |