Learn More
5-metil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-74-2 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, (3-Cyanomethyl-5-methylphenyl)acetonitrile, 5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-6-10(2-4-12)8-11(7-9)3-5-13/h6-8H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(CC#N)cc(CC#N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(cianometil)-5-metilfenil]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0844 |