Learn More
5-Metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, TRC
Código de producto. 30137871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137871 10 g 10 g
17910545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33030510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29490-19-5
Fórmula molecular C3 H4 N2 S2
Peso molecular (g/mol) 132.21
Sinónimo 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, Cefazolin Sodium Imp. E (EP), MMTD
Nombre IUPAC 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol
SMILES Cc1nnc(S)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.9816